D4551
N,N-Dimethylformamide
for molecular biology, ≥99%
Szinonimák:
DMF, NSC 5356
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
gőznyomás
2.7 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
833 °F
robbanási határérték
15.2 %
szennyeződések
≤0.5% water
water
törésmutató
n20/D 1.430 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
sűrűség
0.944 g/mL (lit.)
alkalmasság
suitable for solvent for chromogenic substrates (X-Gal, etc.) used in molecular biology applications.
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
greener alternative product
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
135.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
57.5 °C - closed cup