Merck
1089149
USP
Cannabidiol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-[(1R,6R)-3-Methyl-6-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-yl]-5-pentyl-1,3-benzenediol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H30O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
314.46
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
cannabis
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-16-12-19(22)21(20(23)13-16)18-11-15(4)9-10-17(18)14(2)3/h11-13,17-18,22-23H,2,5-10H2,1,3-4H3/t17-,18+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QHMBSVQNZZTUGM-ZWKOTPCHSA-N
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Alkalmazás
Cannabidiol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3