96329
Kollicoat® SR 30 D
28.5-31.5% solids basis
Szinonimák:
Poly(vinyl acetate) dispersion 30 %, Poly(vinyl acetate) stabilized with polyvinylpyrrolidone and sodium lauryl sulfate
Teszt
25.0-30.0% (saponification value * 0.1534)
28.5-31.5% solids basis
Forma
dispersion
szennyeződések
≤0.5% sulfated ash (verified on random samples only)
≤0.500% particulate matter, agglomerates
≤100 ppm residual monomer vinyl acetate
≤15000 ppm acetic acid
≤20 ppm heavy metals (verified on random samples only)
≤4.0% povidone (N content/0.126)
pH
3.0-5.5
viszkozitás
≤100 mPa.s(20 °C, Brookfield RVT) (SP. 1, 100 PRM)
sűrűség
1.045-1.065
SMILES string
O(C(=O)C)C=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?