Fontos dokumentumok
30549
Kollicoat® IR
Szinonimák:
Macrogol-poly(vinyl alcohol) graft-copolymer, Polyvinyl alcohol-polyethylene glycol graft-copolymer
About This Item
Javasolt termékek
szennyeződések
ethylene glycol, complies (meets the requirements of Macrogol Polyvinylalcohol Grafted Copolymer Ph Eur Ed. 7)
≤1 ppm ethylene oxide
≤10 ppm dioxan
≤100 ppm vinyl acetate
≤15000 ppm acetic acid
≤20 ppm heavy metals
Minőségi szint
izzítási maradék
≤2%
veszteség
≤5% loss on drying
pH
5.0-8.0 (20% in H2O)
viszkozitás
50-250 mPa.s, 20 %(23 °C, Brookfield RVT) (SP.2, 100RPM)
észterszám
10‑70 mg KOH/g
WGK
WGK 3