Fontos dokumentumok
546151
Coumarin 102
Dye content 98 %
Szinonimák:
2,3,6,7-Tetrahydro-9-methyl-1H,5H-quinolizino(9,1-gh)coumarin, 8-Methyl-2,3,5,6-tetrahydro-1H,4H-11-oxa-3a-aza-benzo(de)anthracen-10-one, Coumarin 480
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
összetétel
Dye content, 98%
mp
152-156 °C (lit.)
λmax
390 nm (lit.)
390 nm
fluoreszcencia
λem 466 nm in ethanol (Lasing peak 479 nm, lasing range 461 - 513 nm (methanol), pump source XeCl (308 nm))
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2c3CCCN4CCCc(cc12)c34
InChI
1S/C16H17NO2/c1-10-8-14(18)19-16-12-5-3-7-17-6-2-4-11(15(12)17)9-13(10)16/h8-9H,2-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XHXMPURWMSJENN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
A festékérzékenyített napelemek (DSC) a harmadik generációs napelemek, amelyek a magas hatásfok és az alacsony előállítási költségek ígéretét ötvözik.
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm