Fontos dokumentumok
06966
Atto 655-Biotin
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Szinonimák:
Biotin-Atto 655
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPCE)
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
ATTO-TEC GmbH
áteresztőképesség
254 nm
655 nm
oldhatóság
DMF: soluble
DMSO: soluble
acetonitrile: soluble
fluoreszcencia
λex 655 nm; λem 680 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid: 655 nm ± 3 nm)
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?