Merck
PHL85725
Chrysoeriol
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
3′-O-Methylluteolin, 3′-Methoxyapigenin, 4′,5,7-Trihydroxy-3′-methoxyflavone, Luteolin 3′-methyl ether
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H12O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
300.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
SMILES string
[o]1c2c([c](cc1c3cc(c(cc3)O)OC)=O)c(cc(c2)O)O
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-14-4-8(2-3-10(14)18)13-7-12(20)16-11(19)5-9(17)6-15(16)22-13/h2-7,17-19H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SCZVLDHREVKTSH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)