Fontos dokumentumok
27885
Coumestrol
≥95.0% (HPLC)
Szinonimák:
7,12-Dihydroxycoumestan
Teszt
≥95.0% (HPLC)
form
powder
szennyeződések
≤10.0% water
mp
≥350 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc-2c(OC(=O)c3c-2oc4cc(O)ccc34)c1
InChI
1S/C15H8O5/c16-7-1-3-9-11(5-7)19-14-10-4-2-8(17)6-12(10)20-15(18)13(9)14/h1-6,16-17H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZZIALNLLNHEQPJ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Alkalmazás
- Phytoestrogens in Fish Feed Production:Coumestrolis is used as a biomarkers in fish feed production, facilitating the assessment of plant raw materials used in these feeds (Pavlopoulos et al., 2023).
- Coumestrol and Soybean Leaf Senescence: Coumestrol′s role in soybean leaf senescence is explored, particularly its interactions with phytohormones, suggesting potential agronomic benefits and applications in crop science, it acts as a phytoalexin (Mun et al., 2021).
- Systemic Defense in Soybeans: Investigating the effects of priming with coumestrol on soybean defense against the root-lesion nematode, this research highlights its potential as a natural plant defense enhancer (Adss et al., 2021).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3