Fontos dokumentumok
68530
Pinobanksin
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
(2R,3R)-3,5,7-Trihydroxy-2-phenyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one, (2R,3R)-3,5,7-Trihydroxy-2-phenyl-chroman-4-one, (2R,3R)-3,5,7-Trihydroxyflavanone
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
O[C@@H]1[C@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12O5/c16-9-6-10(17)12-11(7-9)20-15(14(19)13(12)18)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,14-17,19H/t14-,15+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SUYJZKRQHBQNCA-LSDHHAIUSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?