Merck
07294
Sigma-Aldrich
O′-(Carboxymethyl)fluoresceinamide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPCE)
Szinonimák:
[9-(2-Dimethylcarbamoylphenyl)-6-oxo-6H-xanthen-3-yloxy]acetic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H19NO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
417.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPCE)
fluoreszcencia
λex 458 nm; λem 520 nm in methanol
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(C)C(=O)c1ccccc1C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4cc(OCC(O)=O)ccc24
CN(C)C(=O)c1ccccc1C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4cc(OCC(O)=O)ccc24
InChI
1S/C24H19NO6/c1-25(2)24(29)17-6-4-3-5-16(17)23-18-9-7-14(26)11-20(18)31-21-12-15(8-10-19(21)23)30-13-22(27)28/h3-12H,13H2,1-2H3,(H,27,28)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IBIKQEXCWKEQLF-UHFFFAOYSA-N
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)