Fontos dokumentumok
76153
PEGA resin
extent of labeling: ~0.4 mmol/g loading
Szinonimák:
Poly[acryloyl-bis(aminopropyl)polyethylene glycol]
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
PEGA
Minőségi szint
Forma
crystals
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
a címkézés mértéke
~0.4 mmol/g loading
szennyeződések
90% methanol
részecskeméret
150-300 μm
funkcionális csoport
amine
Általános leírás
Alkalmazás
- immobilizing enzymes in aqueous solution
- affinity purification of small-molecule binding proteins
- synthesis of peptide libraries with fluorescently labeled proteins
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
The high swelling volume of PEGA resins makes the functionalities located within the polymer bead accessible to large biomolecules.