Fontos dokumentumok
79401
Sigma-Aldrich
Phosphatidylinositol ammonium salt solution
from soybean, ≥98.0% (TLC)
Szinonimák:
L-α-Phosphatidylinositol ammonium salt, PI, PtdIns
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
biológiai forrás
soybean
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (TLC)
Forma
liquid
összetétel
16:0, ~33% (fatty acid)
18:0, ~9% (fatty acid)
18:1, ~7% (fatty acid)
18:2, ~46% (fatty acid)
18:3, ~5% (fatty acid)
koncentráció
10 mg/mL in chloroform
szennyeződések
≤2% Lyso-PI (TLC)
funkcionális csoport
phospholipid
lipidtípus
phosphoglycerides
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Christoph Heier et al.
eLife, 10 (2021-02-05)
Triacylglycerol (TG) and steryl ester (SE) lipid storage is a universal strategy to maintain organismal energy and membrane homeostasis. Cycles of building and mobilizing storage fat are fundamental in (re)distributing lipid substrates between tissues or to progress ontogenetic transitions. In
Protocols
(soybean), ≥97%; L-α-Phosphatidylethanolamine from egg yolk, Type III, ≥97% (TLC), lyophilized powder; L-α-Phosphatidylcholine, from egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder; Sphingomyelin, from chicken egg yolk, ≥95%