Fontos dokumentumok
1535766
USP
Phosphatidylethanolamine (Soy)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Phosphatidylethanolamines, soya, Cephalin
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
phosphatidylethanolamine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C39H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17-18,37H,3-10,12,14-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b13-11-,18-17-/t37-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HBZNVZIRJWODIB-NHCUFCNUSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3