Fontos dokumentumok
41110
Sigma-Aldrich
Micro particles based on polystyrene, superparamagnetic, red fluorescent
size: 10 μm
Szinonimák:
PS-MAGFluoRed
About This Item
UNSPSC kód:
12352108
NACRES:
NA.32
Minőségi szint
összetétel
iron oxide, ≥20%
koncentráció
1% (solid)
részecskeméret
10 μm std dev ≤0.3 μm, coeff var 2.1%
sűrűség
1.3-2.3 g/cm3 (particle specific gravity)
fluoreszcencia
λex 650 nm; λem 678 nm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Komponensek
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
FluoRed fluorescent dye
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
410.0 °F
Lobbanási pont (C)
210 °C