Merck
748781
Sigma-Aldrich
Propargyl 1H-imidazole-1-carboxylate
95%
Szinonimák:
Heller-Sarpong Reagent, 1H-Imidazole-1-carboxylic acid, 2-propyn-1-yl ester, PImC, Propargyl imidazolecarbamate, Sarpong reagent
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H6N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
solid
mp
45-50 °C
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(OCC#C)n1ccnc1
InChI
1S/C7H6N2O2/c1-2-5-11-7(10)9-4-3-8-6-9/h1,3-4,6H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LLVCOZOEWQQTAV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Professor Heller's research focuses on mild acylation reactions using carbonylimidazole-derived reagents.