Merck
707384
Sigma-Aldrich
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H4N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
112.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
mp
204-213 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cc[nH]n1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-4(8)3-1-2-5-6-3/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KOPFEFZSAMLEHK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)