Fontos dokumentumok
U6883
cis-Urocanic acid
≥98% (HPLC), solid (fluffy)
Szinonimák:
cis-3-(1H-imidazol-4-yl)-2-propenoic acid, cis-UCA
About This Item
Javasolt termékek
product name
cis-Urocanic acid, ≥98% (HPLC), solid (fluffy)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid (fluffy)
tárolási körülmény
protect from light
szín
white
oldhatóság
H2O: >10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/c1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H6N2O2/c9-6(10)2-1-5-3-7-4-8-5/h1-4H,(H,7,8)(H,9,10)/b2-1-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LOIYMIARKYCTBW-UPHRSURJSA-N
Alkalmazás
- to study its protective effects on autoimmune encephalomyelitis
- in sample preparation to study the distribution of skin chemical components by line illumination Raman microscopy technique in Line-focus illumination mode
- as a standard to study the levels of cis-UCA and to check its effect on immune response in multiple sclerosis patients
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.