Fontos dokumentumok
75903
Guanosine
≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
9-(β-D-Ribofuranosyl)guanine, Guanine-9-β-D-ribofuranoside
Teszt
≥97.0% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]20/D -73±2°, c = 1.5% in 1 M NaOH
szennyeződések
≤6.0% water
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[H]O[H].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H13N5O5/c11-10-13-7-4(8(19)14-10)12-2-15(7)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NYHBQMYGNKIUIF-UUOKFMHZSA-N
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges