Fontos dokumentumok
325376
Bis(2,4-dinitrophenyl) oxalate
98%
Szinonimák:
2,4-Dinitrophenyl oxalate, DNPO, Oxalic acid bis(2,4-dinitrophenyl) ester
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
98%
mp
189-190 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)C(=O)Oc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H6N4O12/c19-13(29-11-3-1-7(15(21)22)5-9(11)17(25)26)14(20)30-12-4-2-8(16(23)24)6-10(12)18(27)28/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CBZOGAWUNMFXFQ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)