Fontos dokumentumok
8.18469
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichlorophenol
for synthesis
Szinonimák:
2,4,6-Trichlorophenol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H3Cl3O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
197.45
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
201-795-9
NACRES:
NA.22
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
gőznyomás
0.035 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
Forma
powder
hatékonyság
887 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
244-246 °C/1013 hPa
mp
65-68 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 99 °C
oldhatóság
0.8 g/L
sűrűség
1.675 g/cm3 at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Clc1c(c(cc(c1)Cl)Cl)O
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LINPIYWFGCPVIE-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 65 °C
Melting range (upper value): ≤ 68 °C
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
210.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
99 °C - closed cup