8.22323
Diethyl phthalate
Technipur®, for synthesis
Szinonimák:
Diethyl benzene-1,2-dicarboxylate, Ethyl phthalate, Phthalic acid diethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
for synthesis
Minőségi szint
gőzsűrűség
7.66 (vs air)
gőznyomás
0.002 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 100 °C)
öngyulladási hőmérséklet
854 °F
robbanási határérték
0.75 %, 187 °F
törésmutató
n20/D 1.502 (lit.)
pH
7-8 (20 °C in H2O)
bp
298-299 °C (lit.)
mp
-60 °C
−3 °C (lit.)
sűrűség
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
338.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
170 °C - closed cup