Fontos dokumentumok
264199
9,10-Bis(phenylethynyl)anthracene
97%
Szinonimák:
BPEA
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
97%
környezetbarátabb alternatív termék pontszám
old score: 37
new score: 13
Find out more about DOZN™ Scoring
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
248-250 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
c1ccc(cc1)C#Cc2c3ccccc3c(C#Cc4ccccc4)c5ccccc25
InChI
1S/C30H18/c1-3-11-23(12-4-1)19-21-29-25-15-7-9-17-27(25)30(28-18-10-8-16-26(28)29)22-20-24-13-5-2-6-14-24/h1-18H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZHBOFZNNPZNWGB-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.