Fontos dokumentumok
R4883
Resorufin β-D-galactopyranoside
~95%, powder
Szinonimák:
3-Phenoxazone 7-(β-D-galactopyranoside)
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Resorufin β-D-galactopyranoside, ~95%
Teszt
~95%
Minőségi szint
Forma
powder
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear, orange to red
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3N=C4C=CC(=O)C=C4Oc3c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H17NO8/c20-7-14-15(22)16(23)17(24)18(27-14)25-9-2-4-11-13(6-9)26-12-5-8(21)1-3-10(12)19-11/h1-6,14-18,20,22-24H,7H2/t14-,15+,16+,17-,18-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QULZFZMEBOATFS-DISONHOPSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?