Fontos dokumentumok
95420
Tungstic acid
≥98.0% (calcined substance, T), powder
Szinonimák:
Tungstic(VI) acid
Teszt
≥98.0% (calcined substance, T)
form
powder
szennyeződések
≤0.2% insoluble matter in NaOH
veszteség
≤9.0% loss on ignition
sűrűség
5.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O[W](O)(=O)=O
InChI
1S/2H2O.2O.W/h2*1H2;;;/q;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CMPGARWFYBADJI-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?