Fontos dokumentumok
146633
2-Nitroethanol
97%
Szinonimák:
β-Nitroethanol, 2-Nitroethan-1-ol
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.445 (lit.)
bp
194 °C/765 mmHg (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
sűrűség
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
nitro
SMILES string
OCC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C2H5NO3/c4-2-1-3(5)6/h4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KIPMDPDAFINLIV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Unsuccessful synthesis of individual 1, 1-dinitroethene: Describes an attempted synthesis involving 2-nitroethanol, detailing the challenges faced in the process (Kras et al., 2024).
- Inhibitory Effect of Select Nitrocompounds and Chlorate against Yersinia: Examines the bactericidal effects of 2-nitroethanol and other compounds, comparing their antimicrobial activity (Latham et al., 2022).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?