Merck
60089
Sigma-Aldrich
Potassium bromide
BioUltra, ≥99.5% (AT)
About This Item
Lineáris képlet:
KBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
119.00
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99.5% (AT)
form
solid
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
≤0.001% total nitrogen (N)
veszteség
≤0.5% loss on drying, 110 °C
pH
5.0-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
734 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
bromate (BrO3-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
iodide (I-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES string
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Potassium bromide is a chaotropic salt, mostly used as an anticonvulsant.
Alkalmazás
Potassium bromide is used in the preparation of stable Pd nanocubes used in immunolabeling. Potassium bromide is used for the purification of Sarcocystis neurona sporocysts by discontinuous density gradient centrifugation.
May be used for removal of peripheral membrane proteins.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Potassium bromide is useful in the treatment of refractory seizures or tonic-clonic seizures. It executes a stable excitable membrane by neuron hyperpolarization.
Egyéb megjegyzések
In the resolution of flavoproteins into apoproteins and free flavins; Increases yield of extracellular SOD in the extraction from human tissues and cell lines
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Dokumentumtár megtekintése
Proteome Analysis: Interpreting the Genome, 34-34 (2004)
M. Husain et al.
Methods in Enzymology, 53, 432-432 (1978)
Potassium bromide, an anticonvulsant, is effective at alleviating seizures in the Drosophila bang-sensitive mutant bang senseless
Tan JS, et al.
Brain Research, 1020(1-2), 45-52 (2004)
S L Marklund
The Journal of clinical investigation, 74(4), 1398-1403 (1984-10-01)
Extracellular-superoxide dismutase is a tetrameric copper-containing glycoprotein that previously has been demonstrated to be the major superoxide dismutase of human extracellular fluids. The occurrence of this enzyme in various human tissues that were removed from two accidental death victims and
Higson, S.P.J. et al.
Electroanalysis, 6, 431-431 (1994)