Fontos dokumentumok
122777
Alizarin
Dye content 97 %
Szinonimák:
1,2-Dihydroxyanthraquinone, Mordant Red 11
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
összetétel
Dye content, 97%
szín
yellow
visual transition interval
10.1-12.1, red to violet(alkaline)
5.5-6.8, yellow to red(acid)
mp
279-283 °C (lit.)
oldhatóság
0.1 M NaOH: 0.01 g/L
λmax
567 nm (2nd)
609 nm
ε (extinkciós együttható)
13000 at 227-233 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
26000 at 268-274 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Oc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1O
InChI
1S/C14H8O4/c15-10-6-5-9-11(14(10)18)13(17)8-4-2-1-3-7(8)12(9)16/h1-6,15,18H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGCKGOZRHPZPFP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
and Secondary Metabolite Contents in Bioreactor Cultures
of Morinda citrifolia