Fontos dokumentumok
89444
Sigma-Aldrich
Lipase, immobilized on Immobead 150 from Candida rugosa
≥100 U/g
About This Item
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.54
form
powder (or beads)
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥100 U/g
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Egység definíció
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol butyric acid per minute at pH 10.0 and 40°C (tributyrin, Cat. No. 91010, as substrate)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3