Merck
76546
Lipase, immobilized on Immobead 150 from Thermomyces lanuginosus
≥3000 U/g
Szinonimák:
Immobilized lipase, Lipase enzyme
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.54
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
fungus (Thermomyces lanuginosus)
Minőségi szint
Forma
powder (or beads)
specifikus aktivitás
≥3000 U/g
technika/technikák
analytical sample preparation: suitable
szín
white to off-white
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Research area: Cell Signaling
Lipase from Thermomyces lanuginosus (TLL) is a basophilic, single-chain protein and thermostable enzyme. It belongs to the alpha/beta-hydrolase fold family. TLL is roughly spherical and is made up of a central seven-stranded β-parallel sheet with five interconnecting α-helices.
Alkalmazás
Lipase, immobilized on Immobead 150 from Thermomyces lanuginosus has been used:
  • as a biocatalyst to study ultrasound-assisted transesterification of a blend of non-edible oils with methanol.
  • as a catalyst in the synthesis of medium chain fatty acids (MCFA) and polyunsaturated fatty acids (PUFA) rich oils by enzymatic structuring of flax seed oil.
  • for the resolution of chiral compounds and the transesterification production of biodiesel.
  • to enhance the efficiency and selectivity of the enzymatic synthesis of ethyl-(R)-2-hydroxy-4-phenylbutyrate, (R)-HPB ester.
  • to facilitate a chemoenzymatic process for the continuous synthesis of (S)-7-((tert-Butyldiphenylsilyl)oxy)hept-1-yn-4-ol, a crucial intermediate for Eribulin synthesis, within a packed-bed reactor setup.
Biokémiai/fiziológiai hatások
It participates in catalyzing the hydrolysis of triglycerides at the water-lipid interface and produces mono-, di-glycerides, and free fatty acids. Due to its versatility, this enzyme is applicable in various industries including, detergents, paper, leather, baking, fine chemicals, fuel, and biocatalysts.
Lipases catalyze the hydrolysis of triacylglycerols into glycerol and free fatty acids.
Egyéb megjegyzések
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol butyric acid per minute at pH 7.5 and 40°C (tributyrin, Cat. No. 91010, as substrate)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Study of Thermomyces lanuginosa Lipase in the Presence of Tributyrylglycerol and Water
Santini S, et al.
Biophysical Journal, 96(12), 4814?4825-4814?4825 (2009)
Chemoenzymatic Process for the Preparation of (S)-7-((tert-Butyldiphenylsilyl)oxy)hept-1-yn-4-ol in a Continuous Packed-Bed Reactor, a Key Intermediate for Eribulin Synthesis
Krishna AS, et al.
Organic Process Research & Development, 24(11), 2657?2664-2657?2664 (2020)
An improved process for the preparation of ethyl-(R)-2-hydroxy-4-phenylbutyrate, (R)-HPB ester by lipase from Thermomyces lanuginosus
Basetty S, et al.
bioresource technology reports, 101163-101163 (2022)