Fontos dokumentumok
H0600000
Histamine dihydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2-(4-Imidazolyl)ethylamine dihydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
histamine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
249-252 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HRH1(3269)
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)