Fontos dokumentumok
511-500
Sigma-Aldrich
Bronchia/Trachea Epithelial Cell Growth Medium (500 ml)
Szinonimák:
Primary Cell Culture Media
Méret kiválasztása
1 EACH
72 800,00 Ft
72 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EACH
72 800,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.71
72 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Forma
liquid
Minőségi szint
eltarthatósági idő
6 mo.
gyártó/kereskedő neve
Cell Applications, Inc
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
All-in-one ready-to-use media
Bronchia/Trachea Epithelial Cell Growth Medium is an all-in-one ready-to-use media. It fully supports cell growth on its own.
Alkalmazás
Bronchia/Trachea Epithelial Cell Growth Medium (500 ml) has been used to culture lung spheroid cells(LSCs)[1] and human Het1A cells.[2]
Minőség
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Elkészítési megjegyzés
contained in protocol
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Maria Davern et al.
Translational oncology, 14(6), 101062-101062 (2021-03-26)
Use of immune checkpoint inhibitors (ICIs) with chemotherapy to enhance responses in oesophageal adenocarcinoma (OAC) is an attractive approach. We identified subpopulations of OAC cells expressing inhibitory immune checkpoint (IC) ligands (PD-L1, PD-L2 and CD160) and receptors (PD-1, TIGIT, TIM-3
Phuong-Uyen C Dinh et al.
Respiratory research, 18(1), 132-132 (2017-07-02)
Resident stem and progenitor cells have been identified in the lung over the last decade, but isolation and culture of these cells remains a challenge. Thus, although these lung stem and progenitor cells provide an ideal source for stem-cell based
Protocols
Technical information for working with human bronchial epithelial cell line including thawing, subculturing and cryopreservation.