TXHSRMKB
Roche
KAPA Taq EXtra HotStart ReadyMix
suitable for PCR
Szinonimák:
KAPA, PCR, hotstart PCR, taq DNA polymerase
About This Item
Javasolt termékek
Jellemzők
dNTPs included
hotstart
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 1.25 mL (KK3604)
pkg of 6.25 mL (KK3605)
gyártó/kereskedő neve
Roche
technika/technikák
PCR: suitable
bemenet
purified DNA
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- PCR of amplicons to be analyzed by agarose gel electrophoresis
- PCR of short and medium length targets (<5 kb)
- Long-range PCR (5 – 15 kb)
- PCR with limiting amounts of template DNA
Tulajdonságok és előnyök
- KAPA Taq EXtra HotStart® is a blend of KAPA Taq HotStart and a proofreading DNA polymerase
- Suitable for short-, medium- and long-range PCR, and PCR with low amounts of template DNA
- Fidelity is 2–4 times better than Taq
- For short amplicons, replace Taq DNA polymerase for improvements in yield and/or fidelity.
- Amplify mid- to long-range targets with high yield and sensitivity.
- 2X ReadyMix with dye contains two inert tracking dyes to allow loading of PCR products directly onto agarose gels for analysis.
Minőség
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Kit Components Only
- KAPA Taq EXtra HotStart® DNA Polymerase 0.675U per 25μL reaction
- KAPA Taq EXtra Buffer (1X)
- 1X dNTPs 0.3 mM of each dNTP
- 1X MgCl2 2 mM
- Stabilizers
- Two inert tracking dyes
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Cikkek
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.