Fontos dokumentumok
2GRHSRMDKB
Roche
KAPA2G Robust HotStart ReadyMix
2 ×, with dye
Szinonimák:
PCR
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
használat
sufficient for 100 reactions
sufficient for 500 reactions
eltarthatósági idő
≤12 mo.
Jellemzők
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
dNTPs included
hotstart
kiszerelés
kit of 1.25 mL (100 x 25 μL rxn; KK5704)
kit of 6.25 mL (500 x 25 μL rxn; KK5705)
gyártó/kereskedő neve
Roche
koncentráció
2 ×
technika/technikák
PCR: suitable
bemenet
crude DNA
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- PCR
- Real time RT-PCR
- Nested Polymerase Chain Reaction (nPCR)
- Amplification of GC- or AT-rich templates
- Templates containing common PCR inhibitors e.g. salts, urea, SDS, or ethanol
- Crude sample PCR e.g. buccal swabs, cultured mammalian, yeast, or bacterial cells
- Colony PCR
- Blood PCR
- Mammalian DNA barcoding
- Fish DNA barcoding
- FFPE PCR
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Robust performance across a wide range of GC- and AT-rich templates
- Increased PCR success rates
Improved tolerance to common PCR inhibitors
- Efficient amplification from crude samples
- Higher yield and sensitivity per unit of enzyme
Unrivalled performance in colony PCR
- Higher yields and improved consistency of PCR direct from E. coli and yeast cells
Quick Notes:
- KAPA2G Robust HotStart ReadyMix PCR Kits contain KAPA2G Robust DNA Polymerase, engineered for high processivity and inhibitor tolerance.
- Both purified genomic DNA and crude samples (e.g. colony PCR) can be used as template.
- Use 15 sec/kb extension time per cycle, and increase to 30-60 sec/kb for difficult amplicons or templates.
- KAPA2G Robust HotStart ReadyMix contains 2 mM MgCl2 at 1X.
- KAPA2G Robust HotStart ReadyMix with dye includes two inert tracking dyes to allow direct loading onto agarose gels.
- KAPA2G Robust HotStart ReadyMix is ideal for single-protocol PCR, i.e. amplification of fragments varying from 25-65% GC, up to 1 kb in size, using a single reaction setup and cycling protocol.
- Reaction products are 3′-dA-tailed and may be cloned into TA cloning vectors.
Minőség
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Kit Components Only
- KAPA2G Robust HotStart® DNA Polymerase 1U per 25 µL reaction
- MgCl2 2mM at 1X
- dNTP Mix 0.2 mM of each dNTP at 1X
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT SE 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.