815-500
Human Mammary Epithelial Cell Growth Medium (500ml)
Szinonimák:
Primary Cell Culture Media
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
eltarthatósági idő
6 mo.
gyártó/kereskedő neve
Cell Applications, Inc
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Minőség
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Protocols
Mammary Epithelial Cells and primary epithelial cells from other tissue at Cell Applications, your worldwide provider of human & animal cells, antibodies.