Fontos dokumentumok
46943
Fluorescein dilaurate
suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPCE)
Teszt
≥97.0% (HPCE)
Forma
powder
oldhatóság
ethanol: soluble
fluoreszcencia
λex 490 nm; λem 514 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
alkalmasság
suitable for fluorescence
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)CCCCCCCCCCC)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C44H56O7/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-25-41(45)48-33-27-29-37-39(31-33)50-40-32-34(49-42(46)26-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)28-30-38(40)44(37)36-24-22-21-23-35(36)43(47)51-44/h21-24,27-32H,3-20,25-26H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MYTRGBGGRICZGN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?