Fontos dokumentumok
43060
N,N,N-Trimethyl-4-(6-phenyl-1,3,5-hexatrien-1-yl)phenylammonium p-toluenesulfonate
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥96.0% (TLC)
Szinonimák:
1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatriene-4′-trimethylammonium tosylate, 1-(4-Trimethylammoniophenyl)-6-phenyl-1,3,5-hexatriene p-toluenesulfonate, 4′-(Trimethylammonio)diphenylhexatriene p-toluenesulfonate, TMA-DPH
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥96.0% (TLC)
form
powder
mp
237 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
DMF: soluble
DMSO: soluble
methanol: soluble
fluoreszcencia
λex 355 nm; λem ~430 nm in methanol
λex 355 nm; λem ~430 nm in methanol
alkalmasság
suitable for fluorescence
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.C[N+](C)(C)c2ccc(\C=C\C=C\C=C\c3ccccc3)cc2
InChI
1S/C21H24N.C7H8O3S/c1-22(2,3)21-17-15-20(16-18-21)14-8-5-4-7-11-19-12-9-6-10-13-19;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h4-18H,1-3H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1/b5-4+,11-7+,14-8+;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZKARERKEBVSZCX-VMDDUYISSA-M
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3