Fontos dokumentumok
30674
Atto 700
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90.0% (HPCE)
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥90.0% (HPCE)
gyártó/kereskedő neve
ATTO-TEC GmbH
áteresztőképesség
254 nm
700 nm
fluoreszcencia
λex 681 nm; λem 714 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid: 692 nm ± 3 nm)
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.
A fluoreszcencia élettartam mérés előnyös az intenzitás alapú mérésekkel szemben. Alkalmazásai közé tartoznak a fluoreszcencia élettartam-mérések, az érzékelés és az FLI.