Fontos dokumentumok
792438
Sigma-Aldrich
NTA terminal-SAM formation reagent
Szinonimák:
NTA-SAM, Nitrilotriacetic acid SAM
About This Item
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma
solid
Minőségi szint
szín
colorless to slightly yellow-white
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
3 units of 2 μmol product per set.
Alkalmazás
Used for the preparation of nitrilotriacetic acid (NTA) -terminated self-assembled monolayers (SAMs) on gold surfaces as biosensors detected by SPR (Surface Plasmon Resonance)
Elkészítési megjegyzés
Suggested method for the preparation of NTA-SAM surface on a gold substrate.
1. Add 1ml of ethanol to a tube; and pipette to dissolve the reagent to prepare 2 mmol/L NTA-SAM solution. Dilute the solution 10-fold with ethanol for the next step.
2. Clean a gold surface of a substrate with Piranha solution prior to preparing NTA-SAM. Immerse the substrate in the prepared reagent solution and incubate overnight at room temperature.
3. Wash the substrate several times with ethanol and purified water sequentially.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ismael Plaza-Ga et al.
Journal of nanobiotechnology, 17(1), 108-108 (2019-10-19)
A major bottleneck in drug delivery is the breakdown and degradation of the delivery system through the endosomal/lysosomal network of the host cell, hampering the correct delivery of the drug of interest. In nature, the bacterial pathogen Listeria monocytogenes has