Fontos dokumentumok
72565
Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate
≥98.0% (KT)
Szinonimák:
Sodium nitrilotriacetate tribasic monohydrate
Teszt
≥98.0% (KT)
Forma
powder
mp
>300 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C6H9NO6.3Na.H2O/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13;;;;/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HERBOKBJKVUALN-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
It can also be can be used:
- As a complexing agent in an electrolytic bath solution for the synthesis of magnetic materials by electrochemical method.
- As a reducing agent and colloid stabilizer for the preparation of uniform gold nanoparticles.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?