SML0807
PreQ1 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-Amino-5-(aminomethyl)-3,7-dihydro-4H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one dihydrochloride, 7-Aminomethyl-7-deazaguanine dihydrochloride, Pre-queuosine1 dihydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to light brown
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.[nH]1c2nc([nH][c](c2c(c1)CN)=O)N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.