Fontos dokumentumok
69532
Artemisinin
analytical standard
Szinonimák:
Arteannuin, Qinghaosu
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (TLC)
optikai aktivitás
[α]/D +75.0±3°, c = 0.5 in methanol
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
156-157 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H](C)C(=O)O[C@@H]3OC4(C)CC[C@@H]1[C@@]23OO4
InChI
1S/C15H22O5/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-20-15/h8-11,13H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11+,13-,14-,15-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BLUAFEHZUWYNDE-NNWCWBAJSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?