Fontos dokumentumok
1042747
USP
Artemisinin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Arteannuin, Qinghaosu
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
artemisinin
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
156-157 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H](C)C(=O)O[C@@H]3OC4(C)CC[C@@H]1[C@@]23OO4
InChI
1S/C15H22O5/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-20-15/h8-11,13H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11+,13-,14-,15-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BLUAFEHZUWYNDE-NNWCWBAJSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3