Fontos dokumentumok
61354
Kollicoat® MAE 100 P
43.2-47.6% methacrylic acid basis (calc. on dried substance)
Szinonimák:
Methacrylic acid-ethyl acrylate copolymer (1:1)
Teszt
43.2-47.6% methacrylic acid basis (calc. on dried substance)
szennyeződések
≤100 ppm residual monomer (methacrylic acid and ethyl acrylate) (HPLC)
≤20 ppm heavy metals (verified on random samples only)
izzítási maradék
0.5-3.0% (verified on random samples only)
veszteség
≤5.0% loss on drying
viszkozitás
≤100 mPa.s(23 °C) (RV2, 100 PRM, type B)
kation nyomok
As: ≤2 ppm (verified on random samples only)
InChI
1S/C5H8O2.C4H6O2/c1-3-5(6)7-4-2;1-3(2)4(5)6/h3H,1,4H2,2H3;1H2,2H3,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GDCRSXZBSIRSFR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Kollicoat® MAE 100 P has been used for the production of encapsulated recombinant cytokine (recombinant tumor necrosis factor α).
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3