Fontos dokumentumok
21134
Calcium formate
BioUltra, ≥99.0% (T)
Szinonimák:
Formic acid calcium salt
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (T)
szennyeződések
Insoluble matter, passes filter test
pH
6.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤50 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤500 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤500 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 280 nm Amax: ≤0.03
SMILES string
O=CO[Ca]OC=O
InChI
1S/2CH2O2.Ca/c2*2-1-3;/h2*1H,(H,2,3);/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CBOCVOKPQGJKKJ-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1