Fontos dokumentumok
705993
3-epi-25-Hydroxyvitamin D3
98% (CP)
Teszt
98% (CP)
Forma
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
szín
white to off-white
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@@H](CCCC(C)(O)C)C)([H])/C(CCC1)=C/C=C3C[C@H](O)CCC/3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23-,24-,25+,27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JWUBBDSIWDLEOM-UEGFJKGBSA-N
Alkalmazás
Kiszerelés
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Novel sample prep technique coupled with the unique selectivity of the Ascentis Express F5 column enables a fast and simplified bioanalytical method for associated vitamin D metabolites.
Using HybridSPE-Phospholipid, Ascentis Express, and Other LC-MS Workflow Components