Merck
924911
Sigma-Aldrich
25-Hydroxyvitamin-D2-(26,26,26,27,27,27-d6)
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28D6H38O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
418.68
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.13
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥95% (CP)
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)/C=C/[C@H](C)C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])O)([H])/C(CCC1)=C/C=C(C[C@@H](O)CC3)\C3=C
InChI
1S/C28H44O2/c1-19-10-14-24(29)18-23(19)13-12-22-8-7-17-28(6)25(15-16-26(22)28)20(2)9-11-21(3)27(4,5)30/h9,11-13,20-21,24-26,29-30H,1,7-8,10,14-18H2,2-6H3/b11-9+,22-12+,23-13-/t20-,21+,24+,25-,26+,28-/m1/s1/i4D3,5D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJKIIUAXZGLUND-SGQRFKNGSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)