Fontos dokumentumok
G0259
D-Glucosaminic acid
≥98% (TLC)
Szinonimák:
2-Amino-2-deoxy-D-gluconic acid
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]20/D -15.0 to -14.0 °, c = 2.5% (w/v) in hydrochloric acid
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
szín
white to off-white
mp
235 °C
oldhatóság
0.5 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N[C@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO6/c7-3(6(12)13)5(11)4(10)2(9)1-8/h2-5,8-11H,1,7H2,(H,12,13)/t2-,3-,4-,5-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFYKDFXCZBTLOO-TXICZTDVSA-N
WGK
WGK 3