Fontos dokumentumok
430749
Pyrocatechol
purified by sublimation, ≥99.5%
Szinonimák:
1,2-Benzenediol, 1,2-Dihydroxybenzene, 2-Hydroxyphenol, Catechol
About This Item
Javasolt termékek
material
white
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.8 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 75 °C)
10 mmHg ( 118.3 °C)
Teszt
≥99.5%
tisztítva
sublimation
bp
245 °C (lit.)
mp
100-103 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccccc1O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YCIMNLLNPGFGHC-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
260.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
127 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)