Fontos dokumentumok
153281
2,6-Dihydroxypyridine-4-carboxylic acid
97%
Szinonimák:
Citrazinic acid, 2,6-Dihydroxyisonicotinic acid, 2,6-Dihydroxypyridine-4-carboxylic acid
Teszt
97%
mp
>300 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cc(O)nc(O)c1
InChI
1S/C6H5NO4/c8-4-1-3(6(10)11)2-5(9)7-4/h1-2H,(H,10,11)(H2,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSGQJHQYWJLPKY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?