Fontos dokumentumok
203728
Millipore
BRIJ® 35 Detergent, Protein Grade®, 10% Solution, Sterile-Filtered
Non-ionic detergent useful for the isolation of functional membrane complexes.
Szinonimák:
BRIJ® 35 Detergent, Protein Grade®, 10% Solution, Sterile-Filtered, Polyoxyethyleneglycol Dodecyl Ether, Polyoxyethylene (23) Lauryl Ether
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12161902
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
aggregált szám
40
szennyeződések
<200 μM Aldehyde
<200 μM peroxide
CMC
92 μM
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C14H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16-14-12-15/h15H,2-14H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Conductivity: <50 µmhos
Non-ionic detergent useful for the isolation of functional membrane complexes (aggregation number: 40; CMC: 92 mM; HLB number: 16.9). Can be used in protocols that require UV monitoring of the solubilized proteins because of its low UV absorbance (conductivity: <50 µmhos). Has been purified to reduce levels of contaminating aldehydes, metals, peroxides and salts.
Non-ionic detergent useful for the isolation of functional membrane complexes. Can be used in protocols that require UV monitoring of the solubilized proteins because of its low UV absorbance. Has been purified to reduce levels of contaminating aldehydes, metals, peroxides, and salts. Aggregation number: 40; HLB number: 16.9.
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful (C)
Fizikai forma
10% aqueous solution.
Egyéb megjegyzések
Lever, M. 1997. Anal. Biochem.83, 274.
Ashani, Y., and Catravas, G.N. 1980. Anal. Biochem.109, 55.
Jogi információk
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROTEIN GRADE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
>300.2 °F
Lobbanási pont (C)
> 149 °C